Learn More
1,3-dichloropropène, cis + trans, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358375
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358375 25 g 25g
11368375 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10332.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-75-6
Formule moléculaire C3H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00000985
Clé InChI UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Synonyme 1,3-dichloropropene, trans-1,3-dichloropropene, telone ii, telone, 1,3-dichloropropylene, nemex, trans-1,3-dichloropropylene, dorlone ii, telone c, di-trapex cp
CID PubChem 24726
ChEBI CHEBI:18624
SMILES ClC\C=C/Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloropropene
Note relative au nom Cis + Trans
Point de fusion ∼-84°C
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 21°C (70°F)
Odeur Chloroform-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2047
Beilstein 1719556
Merck Index 14,3075
Nom IUPAC (E)-1,3-dichloroprop-1-ène
Poids de la formule 110.97
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique