Learn More
Chlorure de 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916661 500 mg 500mg
11906661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435095000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1034449-15-4 | C19H27ClN2 | 318.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034449-15-4
Formule moléculaire C19H27ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 318.89
Numéro MDL MFCD08705248
Clé InChI JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
CID PubChem 16218267
SMILES [Cl-].C1CCC(CC1)N1C=[N+](C2CCCCC2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 209.9°C to 211.1°C
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 67.30 to 75.90% C, 8.25 to 9.31% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Nom IUPAC 1,3-dicyclohexylbenzimidazol-3-ium ; chlorure
Poids de la formule 318.89
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.