Learn More
1,3-Diéthyle-1,3-diphénylurée, TRC
Code produit 17973615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973615 1 g 1g
17930805 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17973615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4728801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-98-3
Formule moléculaire C17 H20 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Synonyme N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
Nom IUPAC 1,3-diéthyle-1,3-diphénylurée
SMILES CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Centralit 1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 268.1576
Pourcentage de pureté >95%