Learn More
1,3-diéthyl-5-nitroso-6-aminouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil |
| CAS | 89073-60-9 |
| Formule moléculaire | C8 H12 N4 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-diethyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-1,3-diethyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), NSC 677517, 1,3-Diethyl-5-nitroso-6-aminouracil |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-11-6(9)5(10-15)7(13)12(4-2)8(11)14/h3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CC)C1=O)N |
| Nom IUPAC | 6-amino-1,3-diéthyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.21 |
| Poids de la formule | 212.0909 |