Learn More
1,3-Diéthyl ester 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phénylméthyl)-1H-thiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl] acide propanedioïque, TRC
Code produit 30368956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368956 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4561000.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 4-[(3aS,4S,6aR)-1,3-Dibenzyl-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylate
CAS 101469-35-6
Formule moléculaire C29 H36 N2 O5 S
Quantité 0.5 mg
Synonyme Propanedioic acid, 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, [3-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, diethyl ester (9CI), Propanedioic acid, [3-[hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]-, diethyl ester, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, propanedioic acid deriv., Diethyl 4-[(3aS,4S,6aR)-1,3-Dibenzyl-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C29H36N2O5S/c1-3-35-27(32)23(28(33)36-4-2)16-11-17-25-26-24(20-37-25)30(18-21-12-7-5-8-13-21)29(34)31(26)19-22-14-9-6-10-15-22/h5-10,12-15,23-26H,3-4,11,16-20H2,1-2H3/t24-,25-,26-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1N(Cc3ccccc3)C(=O)N2Cc4ccccc4)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-[3-[3aS,4S,6aR)-1,3-dibenzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tétrahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 524.672
Poids de la formule 524.234