Learn More
1,3-Diéthylurée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diethylurea |
| CAS | 623-76-7 |
| Formule moléculaire | C5H12N2O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | CCNC(=O)NCC |
| Nom IUPAC | 1,3-diéthylurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.095 |