Learn More
1,3-difluoro-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3-difluoro-2-nitrobenzène, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene |
| Point de fusion | 0°C |
| Densité | 1.503 |
| Point d’ébullition | 91°C to 92°C (11 mmHg) |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.494 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 159.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |