Learn More
1,3-difluoro-2-propanol (stabilisé avec NaF), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Difluoro-2-propanol |
| CAS | 453-13-4 |
| Formule moléculaire | C3 H6 F2 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,3-Difluoroisopropanol, 1,3-Difluoropropane-2-ol, NSC 21305, NSC 76034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2 |
| SMILES | OC(CF)CF |
| Nom IUPAC | 1,3-difluoropropan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.08 |
| Poids de la formule | 96.0387 |