Learn More
1,3-difluoro-5-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328876 5 g 5g
11318876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19510.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2265-91-0 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2265-91-0
Formule moléculaire C6H3F2I
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
Numéro MDL MFCD03094155
Clé InChI QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoroiodobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-iodo, 1,3-difluoro-5-iodo-benzene, 3,5-difluoro iodobenzene, pubchem17134, 3,5-difluoro-iodobenzene, 3-difluoro-5-iodobenzene
CID PubChem 2778221
Nom IUPAC 1,3-difluoro-5-iodobenzène
SMILES FC1=CC(I)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.554
Quantité 5 g
Beilstein 2041185
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 239.99
Pourcentage de pureté 98%