Learn More
1,3-difluoro-5-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15446748
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446748 1 g 1g
15456748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60270.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2265-94-3
Formule moléculaire C6H3F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.09
Numéro MDL MFCD00012142
Clé InChI AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoronitrobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-nitro, 1,3-difluoro-5-nitro-benzene, 3,5-difluoro-1-nitrobenzene, 1-nitro-3,5-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-nitro-7ci,8ci,9ci, 3,5-difluoronitroben, pubchem2291, 3,5-difluornitrobenzene, acmc-1ck2x
CID PubChem 75272
Nom IUPAC 1,3-difluoro-5-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Point de fusion 17°C
Densité 1.407
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.09
Pourcentage de pureté 98%