Learn More
1,3-Difluoroacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428027 5 g 5g
15418027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51145.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 453-14-5 | C3H4F2O | 94.061 g/mol
1,3-Difluoroacetone is used as pharmaceutical intermediate and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-difluoroacétone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique et pour la recherche chimique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 453-14-5
Formule moléculaire C3H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 94.061
Numéro MDL MFCD07368665
Clé InChI HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-difluoroacetone, 2-propanone, 1,3-difluoro, 1,3-difluoro-2-propanone, ch2f 2co, 1,3-bis fluoranyl propan-2-one, fluoromethyl ketone, sym-difluoroacetone, sgqdlibrbrwsp@, 1, 3-difluoroacetone, 1,3-difluoro acetone
CID PubChem 228397
Nom IUPAC 1,3-difluoropropan-2-one
SMILES C(C(=O)CF)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Difluoroacetone
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Poids de la formule 94.06
Pourcentage de pureté 98%