Learn More
1,3-difluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466987 250 g 250g
11446987 10 g 10g
11456987 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14387.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’étude de la matrice de fluorescence induite par laser du cation radicalaire 1,3-difluorobenzène. Il est également utilisé dans la synthèse du 1,2,3-triazole contenant des analogues du fluconazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 1,1 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-18-9
Formule moléculaire C6H4F2
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00000327
Clé InChI UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
CID PubChem 9741
ChEBI CHEBI:38584
Nom IUPAC 1,3-difluorobenzène
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Difluorobenzene
Point de fusion -59°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.438
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1904537
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté 99%