Learn More
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Code produit 30371106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4471155G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Formule moléculaire C12 H13 N3 O
Quantité 5 g
Synonyme 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
Nom IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-benzimidazol-2-ona
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Poids de la formule 215.1059