Learn More
1,3-dihydro-1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10562531 1 g 1g
11976291 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10562531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 135910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2147-83-3 | Molecular Formula: C12H14N3O | Molecular Weight: 216.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2147-83-3
Formule moléculaire C12H14N3O
Poids moléculaire (g/mol) 216.26
Numéro MDL MFCD00044827
Clé InChI YFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazole-2-one, 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazol-2-one, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-2-benzimidazolinone, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, benzoimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1,3-dihydro
CID PubChem 75070
Nom IUPAC 3-(1,2,3,6-tétrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Point de fusion 195.0°C to 200.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,dichloromethane and acetone
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.