Learn More
Ester phénylméthylique de l'acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, TRC
Code produit 30376906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376906 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376906 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45018525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 29638-13-9
Formule moléculaire C16H10O5
Quantité 25 mg
Synonyme 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2
Nom IUPAC benzyl 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 282.25
Poids de la formule 282.0528