Learn More
Ester méthylique de l'acide 1,3-dihydro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboximidothioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dihydro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboximidothioic acid Methyl Ester |
| CAS | 138149-96-9 |
| Formule moléculaire | C10H7N3O4S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7N3O4S/c1-18-10(11-13(16)17)12-8(14)6-4-2-3-5-7(6)9(12)15/h2-5H,1H3 |
| SMILES | O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)N1C(=NN(=O)=O)SC |
| Nom IUPAC | N-nitro-1,3-dioxoisoindoline-2-carbimidothioate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.25 |
| Poids de la formule | 265.02 |