Learn More
1,3-Dimère de dihydroxyacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462257 50 g 50g
11472257 250 g 250g
11452257 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14189.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dimère 1,3-dihydroxyacétone est utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique. Il est également utilisé comme bloc de construction dans la synthèse organique. De plus, il sert de réactif dans les composants électrophiles ou nucléophiles à trois carbones dans diverses réactions.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans la ligroïne.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62147-49-3
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00051019
Clé InChI RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
CID PubChem 4180364
SMILES OCC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Point de fusion ∼75°C to 82°C
Quantité 50 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-one
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dihydroxyacetonedimer