Learn More
Dimère 1,3-dihydroxyacétone, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
1,3Le dimère de dihydroxyacétone est principalement utilisé comme ingrédient dans les produits de bronzage sans soleil. Il s’agit d’un colorant cutané étanche utilisé pour assombrir les zones claires ou non pigmentées de la peau affectées par le vitiligo, les cicatrices ou autre.
Solubilité
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dihydroxyacetone dimer |
| Point de fusion | 75°C to 80°C |
| CAS | 62147-49-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |
| Formule moléculaire | C3H6O3 |
| Numéro MDL | MFCD00051019 |
| Merck Index | 14,3182 |
| Synonyme | 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073 |
| Afficher plus |