Learn More
1,3-dihydroxynaphtalène, 98 %
Code produit 11423338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423338 1 g 1g
11433338 5 g 5g
11443338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17739.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mole
Il est utilisé dans le test de naphthoresorcinol pour les acides uroniques de Tollens et de Rorive. Une couleur bleue peut être extraite avec de l’éthanol après le chauffage d’acides uroniques avec du naphthoresorcinol dans de l’acide chlorhydrique. Il est également employé comme réactif pour divers tests médicaux. Il peut aussi servir de réactif de test ponctuel pour le glycérate.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans le test de naphthoresorcinol pour les acides uroniques de Tollens et de Rorive. Une couleur bleue peut être extraite avec de l’éthanol après le chauffage d’acides uroniques avec du naphthoresorcinol dans de l’acide chlorhydrique. Il est également employé comme réactif pour divers tests médicaux. Il peut aussi servir de réactif de test ponctuel pour le glycérate.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml) et l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-86-5
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00003965
Clé InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
CID PubChem 8601
Nom IUPAC naphtalène-1,3-diol
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 123°C to 126°C
Quantité 1 g
Beilstein 2044002
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6396
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement