Learn More
1,3-dihydroxynaphtalène, 98 %
Code produit 11433338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433338 5 g 5g
11423338 1 g 1g
11443338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17739.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mole
Il est utilisé dans le test de naphthoresorcinol pour les acides uroniques de Tollens et de Rorive. Une couleur bleue peut être extraite avec de l’éthanol après le chauffage d’acides uroniques avec du naphthoresorcinol dans de l’acide chlorhydrique. Il est également employé comme réactif pour divers tests médicaux. Il peut aussi servir de réactif de test ponctuel pour le glycérate.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans le test de naphthoresorcinol pour les acides uroniques de Tollens et de Rorive. Une couleur bleue peut être extraite avec de l’éthanol après le chauffage d’acides uroniques avec du naphthoresorcinol dans de l’acide chlorhydrique. Il est également employé comme réactif pour divers tests médicaux. Il peut aussi servir de réactif de test ponctuel pour le glycérate.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml) et l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-86-5
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00003965
Clé InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
CID PubChem 8601
Nom IUPAC naphtalène-1,3-diol
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 123°C to 126°C
Quantité 5 g
Beilstein 2044002
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6396
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Naphthalenedio
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Naphthalenediol
RUO– À des fins de recherche uniquement