Learn More
1,3-dihydroxynaphtalène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10573331 1 g Flacon en verre 1g
10498710 5 g Flacon en verre 5g
11984671 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163340010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-86-5
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Clé InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
CID PubChem 8601
Nom IUPAC naphtalène-1,3-diol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Point de fusion 123.0°C to 126.0°C
Couleur Marron à orange / rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(OH)2
Quantité 1 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline