Learn More
1,3-diiodobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398406 5 g 5g
11308416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17445.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-00-6 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-00-6
Formule moléculaire C6H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 329.907
Numéro MDL MFCD00041731
Clé InChI SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-diiodobenzene, benzene, 1,3-diiodo, benzene, m-diiodo, pubchem3833, 1,3-di iodo benzene, 1,3-diiodobenzene, acmc-1b21u, ksc358c5j, 1,3-diiodo-benzen;benzene, 1,3-diiodo-;benzene, m-diiodo-;benzene,1,3-diiodo-;benzene,m-diiodo
CID PubChem 12270
Nom IUPAC 1,3-diiodobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diiodobenzene
Point de fusion 35°C to 37°C
Densité 2.47
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1904540
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 329.91
Pourcentage de pureté ≥98%