Learn More
1,3-Diiodobenzène, TRC
Code produit 30385673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45571025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Formule moléculaire C6H4I2
Quantité 25 g
Synonyme m-Diiodobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
Nom IUPAC 1,3-diiodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 329.9
Poids de la formule 329.84