Learn More
1,3-diiodopropane, 98+ %, avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483314
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483314 50 g 50g
11493314 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10616.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.89 g/mol
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diiodopropane est utilisé comme réactif pour la synthèse organique. Le 1,3-diiodopropane est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stable, mais sensible à la lumière – stocker dans l’obscurité. Incompatible avec des bases fortes, agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-31-6
Formule moléculaire C3H6I2
Poids moléculaire (g/mol) 295.89
Numéro MDL MFCD00001097
Clé InChI AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
CID PubChem 12314
Nom IUPAC diiodopropane-1,3
SMILES C(CI)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diiodopropane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -20°C
Densité 2.565
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6415
Quantité 50 g
Beilstein 1731117
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 295.89
Pourcentage de pureté ≥98%