Learn More
1,3-diiodopropane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226990 25 mL Flacon en verre 25mL
15740839 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10226990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218600250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-31-6
Formule moléculaire C3H6I2
Poids moléculaire (g/mol) 295.88
Numéro MDL MFCD00001097
Clé InChI AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
CID PubChem 12314
Nom IUPAC diiodopropane-1,3
SMILES C(CI)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diiodopropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Rose à jaune
Densité 2.5760g/mL
Point d’ébullition 111.0°C to 113.0°C (31.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire I(CH2)3I
Indice de réfraction 1.6405 to 1.6425
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 115
Gravité spécifique 2.576
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Stabilisateur copper
Poids de la formule 295.88
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Diiodopropane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.