Learn More
1,3-Diiodopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diiodopropane |
| CAS | 627-31-6 |
| Formule moléculaire | C3H6I2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | NSC 35647, Trimethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodopropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ICCCI |
| Nom IUPAC | diiodopropane-1,3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.89 |
| Poids de la formule | 295.8559 |