Learn More
1,3-Diisopropylbenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466756 50 g 50g
11476756 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23904.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-62-7 | C12H18 | 162.276 g/mol
1,3-Diisopropylbenzene was used in the synthesis of benzene-1,3,5-triphosphonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diisopropylbenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide benzène-1,3,5-triphosphonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 4,33 mg/l à 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-62-7
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00008889
Clé InChI UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
CID PubChem 7450
Nom IUPAC 1,3-Di(propan-2-yl)benzène
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diisopropylbenzene
Point de fusion -63°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 76°C (170°F)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 50 g
Beilstein 1905828
Informations sur la solubilité Soluble in water 4.33mg/L at 25°C.
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 96%