Learn More
1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Diisopropylimidazolium chloride |
| CAS | 139143-09-2 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc à beige |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H17ClN2 |
| Numéro MDL | MFCD03840577 |
| Afficher plus |