Learn More
Chlorure de 1,3-diisopropylimidazolium, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352999 5 g 5g
11342999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27798.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 139143-09-2 | C9H17ClN2 | 188.70 g/mol
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ligand pour la formation de liaisons d’amides plus vertes catalysées par le ruthénium par couplage déshydrogénatif d’amines et d’alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139143-09-2
Formule moléculaire C9H17ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 188.70
Numéro MDL MFCD03840577
Clé InChI DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
CID PubChem 11229242
Nom IUPAC 1,3-bis(propan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Point de fusion 182°C to 186°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.69
Pourcentage de pureté ≥97%