Learn More
Chlorure de 1,3-dimésitylimidazolium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411820
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411820 1 g 1g
11421820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27535.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Used as a phosphine-free ligand in various metal-catalyzed coupling reactions, often with advantageous results in difficult cases. For use in the Pd-catalyzed cross-coupling of aryl Grignards with aryl chlorides (Kumada reaction). Many examples have been recorded of the use of NHC ligands in the Suzuki coupling reaction, for examples utilizing 1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene, in the coupling of arylboronic acids with relatively unreactive aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme ligand sans phosphine dans diverses réactions de couplage catalysées par des métaux, souvent avec des résultats avantageux dans les cas difficiles. À utiliser pour le couplage croisé catalysé par Pd des aryles de Grignard avec des chlorures d’aryles (réaction de Kumada). De nombreux exemples d’utilisation de ligands NHC pour la réaction de couplage de Suzuki, qui utilisent par exemple du 1,3-dimesitylimidazol-2-ylidène, pour le couplage d’acides arylboroniques avec des chlorures d’aryles relativement non réactifs, ont été consignés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141556-45-8
Formule moléculaire C21H25ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 340.90
Numéro MDL MFCD02684541
Clé InChI OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
CID PubChem 2734211
Nom IUPAC 1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)imidazol-1-ium ; chlorure
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 340.89
Pourcentage de pureté 96%