Learn More
Chlorure de 1,3-dimésitylimidazolium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimesitylimidazolium Chloride |
| CAS | 141556-45-8 |
| Formule moléculaire | C21H25ClN2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Imes Hydrochloride, 1,3-Dimesityl-1H-imidazolium Chloride, 1,3-Dihydro-1,3-dimesityl-2H-imidazol-2-ylidene Monohydrochloride, 1,3-Bis(mesityl)imidazolium Chloride, 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium Chloride, 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h7-13H,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)[n+]2ccn(c2)c3c(C)cc(C)cc3C |
| Nom IUPAC | 1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)imidazol-1-ium ;chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.9 |
| Poids de la formule | 340.1706 |