Learn More
1,3-diméthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784451 100 g Flacon en verre 100g
10644632 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155231000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-10-0
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00008384
Clé InChI DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
CID PubChem 9025
Nom IUPAC 1,3-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethoxybenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 85.0°C to 87.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(OCH3)2
Indice de réfraction 1.5230 to 1.5250
Quantité 100 g
Beilstein 06, 813
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide