Learn More
1,3-Diméthoxybenzène, TRC
Code produit 30375186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375186 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5256385G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Formule moléculaire C8 H10 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
Nom IUPAC 1,3-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681