Learn More
1,3-diméthyl-1H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10327494 100 g 100g
10110742 10 g 10g
10205524 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00001FA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3524-32-1
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.148
Numéro MDL MFCD00051651
Clé InChI ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
CID PubChem 520721
Nom IUPAC 2,5-diméthylpyrazol-3-amine
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%