Learn More
(1,3-diméthyl-1H-pyrazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10457992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10457992 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10457992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12509DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 57012-20-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H10N2O
Numéro MDL MFCD02682037
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol
Clé InChI GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1)CO)C
Nom IUPAC (2,5-diméthylpyrazol-3-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 126.159
CID PubChem 2776363
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%