Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, TRC
Code produit 30387957
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387957 100 mg
30382411 250 mg
30372069 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479318100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78703-53-4
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
SMILES Cc1nn(C)cc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-4-5(6(9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Poids de la formule 140.0586