Learn More
1 : 3-Diméthyl-1 H-pyrazole-5-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10641085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10641085 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10700354 1 g Flacon en verre ambré 1g
10172924 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10641085 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12518CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 844891-03-8
Formule moléculaire C6H9N3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.219
Clé InChI RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
CID PubChem 2795270
Nom IUPAC 2,5-diméthylpyrazole-3-carbothioamide
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 155.22
Pourcentage de pureté 97%