Learn More
Acide 1,3-diméthylique-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11350567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350567 10 g -
10079211 1 g 1g
10259884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350567 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12501EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5744-56-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00159636
Clé InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
CID PubChem 587721
Nom IUPAC Acide 2,5-diméthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%