Learn More
Chlorure 1,3-Diméthyle-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10416852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10416852 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10522862 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416852 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC22902CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 388088-75-3
Formule moléculaire C8H7ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 214.67
Numéro MDL MFCD03086153
Clé InChI BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
CID PubChem 2776542
Nom IUPAC 1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
SMILES CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.68
Pourcentage de pureté 97%