Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488596 25 g 25g
11498596 100 g 100g
11408606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16001.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diméthyl-2-imidazolidinone est utilisé comme solvant aprotique polaire à point d’ébullition élevé. Il est utilisé comme solvant de substitution à l’hexaméthylphosphoramide toxique. Il trouve son application dans les détergents, les colorants, les matériaux électroniques et dans la fabrication de polymères. Il est impliqué dans la préparation du 1,2-bis(triméthylsilyl)benzène. De plus, il est utilisé comme solvant lors de la prénylation alpha-régiosélective d’imines. En outre, il constitue la phase mobile pendant l’analyse par chromatographie d’exclusion stérique de la cellulose.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides et les halogénures de phosphore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-73-9
Formule moléculaire C5H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.15
Numéro MDL MFCD00003188
Clé InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
CID PubChem 6661
Nom IUPAC 1,3-diméthylimidazolidine-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Point de fusion 8°C
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 108808
Merck Index 14,3249
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one