Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665822 1 kg Flacon en verre 1kg
10377840 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10665822 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185930010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-73-9
Formule moléculaire C5H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.15
Numéro MDL MFCD00003188
Clé InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
CID PubChem 6661
Nom IUPAC 1,3-diméthylimidazolidine-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.2°C
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 225.5°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730
Quantité 1 kg
Fieser 11,202; 15,145
Merck Index 15, 3273
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform
Viscosité 1.944 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.