Learn More
1,3-Diméthyl-2-imidazolidinone, Solstice
Code produit 15656680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15656680 100 mL 100mL
15666680 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15656680 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 67484100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    158.90€ / 100mL
    Économisez 16.10€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,5%
Solstice Chromasolv™ GC-espace de tête :
  • développé spécifiquement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques en utilisant des méthodes à espace de tête GC décrites dans des monographies de la Pharmacopeia des États-Unis (USP) ou de la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et à la suite des directives de la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-73-9
Formule moléculaire C5H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.15
Numéro MDL MFCD00003188
Clé InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
CID PubChem 6661
Nom IUPAC 1,3-diméthylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Densité 1,056g/mL à 25 °C
Point d’éclair 95 °C (203 °F)
Quantité 100 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 108808
Poids de la formule 114,15 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (GC), ≥99,5 %
Qualité CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.