Learn More
1,3-Diméthyl-2-nitrobenzène, TRC
Code produit 30387625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4764451G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)
CAS 81-20-9
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Quantité 1 g
Synonyme m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633