Learn More
1,3-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392367 25 g 25g
11302377 100 g 100g
11312377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09968.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro2-(1H)-pyrimidinone est un solvant polyvalent utilisé dans la N-alkylation de chiralet l’O-alkylation d’aldoses. Il est impliqué dans la préparation des poly(éthers arylés). Il s’agit d’une urée cyclique utilisée comme solvant organique polaire aprotique. De plus, il réagit avec l’anhydride d’acide trifluoro-méthanesulfonique pour préparer 2,2′ -oxy-bis(1,3 -diméthyl-tétrahydropyrimidinium).bis(trifluorométhanesulfonate).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7226-23-5
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.175
Numéro MDL MFCD00006550
Clé InChI GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
CID PubChem 81646
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-1,3-diazinan-2-one
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Point de fusion -23°C
Densité 1.06
pH 11
Point d’ébullition 246°C to 247°C
Point d’éclair 120°C (248°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.489
Quantité 25 g
Beilstein 110562
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 128.18
Pourcentage de pureté 98%