Learn More
1,3-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro-2(1H)-pyrimidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 7226-23-5 |
| Formule moléculaire | C6H12N2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCN(C)C1=O |
| Nom IUPAC | 1,3-diméthyl-1,3-diazinan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.17 |
| Poids de la formule | 128.095 |