Learn More
1,3-Diméthyl-5-nitroadamantane, TRC
Code produit 30370107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30370107 100 mg -
30372937 1 g 1g
30382634 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30370107 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476665100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6588-68-7
Formule moléculaire C12H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.28
Synonyme 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Nom IUPAC (1S,3R)-1,3-diméthyl-5-nitroadamantane
SMILES O=[N+]([O-])[C@@]1(C2)C[C@]3(C)C[C@H]2C[C@@](C1)(C)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO2/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(5-9,7-10)13(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Poids de la formule 209.1416