Learn More
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 2749-59-9 |
| Formule moléculaire | C5H8N2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolinone, 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone, NSC 304 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-3-5(8)7(2)6-4/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1N=C(C)CC1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.13 |
| Poids de la formule | 112.0637 |