Learn More
1-[3-(Diméthylamino)propyl]-3-éthylurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-[3-(Diméthylamino)propyl]-3-éthylurée est utilisé dans la préparation de la cabergoline, qui est un récepteur de dopamine utilisé pour traiter le syndrome parkinsonien.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Incompatibles avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea |
| Formule linéaire | CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2 |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 4961600 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 173.26 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Safety and Handling
- 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea