Learn More
1-[3-(Diméthylamino)propyl]-3-éthylurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490759 1 g 1g
15410769 250 mg 250mg
15400769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63845.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 32897-26-0 | C8H19N3O | 173.26 g/mol
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-[3-(Diméthylamino)propyl]-3-éthylurée est utilisé dans la préparation de la cabergoline, qui est un récepteur de dopamine utilisé pour traiter le syndrome parkinsonien.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Incompatibles avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32897-26-0
Formule moléculaire C8H19N3O
Poids moléculaire (g/mol) 173.26
Numéro MDL MFCD00027752
Clé InChI NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amine
CID PubChem 4196313
Nom IUPAC 1-[3-(diméthylamino)propyl]-3-éthylurée
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formule linéaire CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Quantité 1 g
Beilstein 4961600
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 173.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea