Learn More
1-[3-(diméthylamino)propyl]-3-éthylurée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea |
| CAS | 32897-26-0 |
| Formule moléculaire | C8H19N3O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12) |
| SMILES | CCNC(=O)NCCCN(C)C |
| Nom IUPAC | 1-[3-(diméthylamino)propyl]-3-éthylurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.26 |
| Poids de la formule | 173.1528 |